Principaux documents
04-959
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur orphelin γ T lié aux rétinoïdes, clone RORg2
clone RORg2, from hamster(Armenian)
Synonyme(s) :
RAR-related orphan receptor C, RAR-related orphan receptor gamma, retinoic acid-binding receptor gamma, nuclear receptor ROR-gamma, retinoid-related orphan receptor gamma, Nuclear receptor RZR-gamma, RZR-GAMMA, Nuclear receptor subfamily 1 group F member
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
hamster (Armenian)
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RORg2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Rorc(19885)
Description générale
Le récepteur orphelin gamma T lié aux rétinoïdes (RORγT) est l'une des deux isoformes de RORγ appartenant à la famille des récepteurs nucléaires aux hormones et contient un seul domaine de liaison à l'ADN du récepteur nucléaire. RORγT est un régulateur négatif de l'expression de TNFDF6/FASL et de la production d'IL2 par les lymphocytes T. L'hyper-régulation de RORγT est nécessaire pour la différenciation des cellules TH17. L'inhibition de RORγT est induite par l'interaction de TGF-β avec Foxp3. Son expression est observée principalement dans les thymocytes immatures, et, pendant le développement fœtal, se trouve exclusivement dans les cellules inductrices des tissus lymphoïdes (LTi).
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette histidine correspondant au récepteur orphelin γ T lié aux rétinoïdes (RORγT) de souris.
Épitope : inconnu
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Détection du récepteur orphelin γ T lié aux rétinoïdes à l'aide de cet anticorps anti-récepteur orphelin γ T lié aux rétinoïdes, clone RORg2, dont l'utilisation a été validée en WB, FC et IF.
Sous-domaine de recherche
Inflammation et mécanismes auto-immuns
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules EL4.
Analyse par western blotting : une concentration de 2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le récepteur orphelin γ T lié aux rétinoïdes (RORγT) dans 10 µg de lysat de cellules EL4.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 52 kDa
Forme physique
Anticorps monoclonal de hamster purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules EL4
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chun-Sheng Bi et al.
Cell proliferation, 53(6), e12827-e12827 (2020-05-15)
Previously, we found that by regulating T helper (Th) cell polarization, calcitriol intervention inhibited lipopolysaccharide (LPS)-induced alveolar bone loss in an animal periodontitis model, but the underlying cellular events remain unknown. In this study, mouse Th cells were incubated in