05-172-AF488
Anti-IGF-I Antibody, clone Sm1.2, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone Sm1.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Insulin-like growth factor I, IGF-I, Mechano growth factor, MGF, Somatomedin-C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Sm1.2, monoclonal
Espèces réactives
chicken, rat, mouse, human, fish
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IGF1(3479)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-172) is shown to be suitable also for Western blotting, immunohistochemistry, immunoprecipitation, and neutralization applications.
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected IGF-I in A431 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable