04-299
Anti-phospho-Insulin Receptor (Tyr 1150/1151) Antibody, clone 10C3
clone 10C3, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
INSR
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10C3, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1150/pTyr1151)
Informations sur le gène
human ... INSR(3643)
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Includes pervanadate treated HEK293 lysate as a positive control