Documents
03-0188-00
Millipore
Kit haute sensibilité pour la phospho-α-synucléine humaine (S129) SMC®
Synonyme(s) :
p-α-synuclein S129 immunoassay kit, p-α-synuclein Ser129 immunoassay kit, p-α-synuclein Single Molecule Counting Kit, p-α-synuclein ultra-sensitive immunoassay
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Espèces réactives
mouse, monkey, cat, rat
Fabricant/nom de marque
SMC®
assay range
sensitivity: 0.1 pg/mL
(Lower Limit of Quantification)
inter-assay cv: 7%
intra-assay cv: 6%
(five normal plasma samples run in triplicate by 3 different operators on 3 different days.)
Technique(s)
single molecule counting: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le kit de dosage immunologique ultrasensible de la phospho-alpha-synucléine (S129) humaine SMC® contient tous les réactifs nécessaires à la réalisation du test. Le test s'appuie sur une procédure de dosage immunologique classique adaptée à un format microplaque standard.
Les protocoles de test sont semblables à ceux des tests ELISA de type sandwich existants, avec deux différences notables :
1) Le tampon d'élution "casse" le sandwich, séparant l'anticorps de détection marqué en vue de la quantification.
2) Les systèmes de dosage immunologique Erenna et SMCxPRO® détectent les analytes selon la technologie SMC® ("Single Molecule Counting").
Spécificité
Réactivité avec différentes espèces :
La spécificité pour les espèces suivantes a été évaluée, avec les résultats suivants :
Singe : 100 %
Chat : 100 %
Rat : 100 %
Souris : 25 %
Beagle : 25 %
Réactivité croisée :
Aucune réactivité croisée n'a été observée avec une protéine alpha-synucléine recombinante purifiée à partir d'E. coli (par exemple, l'alpha-synucléine non phosphorylée).
Exactitude :
Taux de récupération dans le LCR : moyenne de 100 %, plage de 95 % à 103 % (5 échantillons de LCR enrichis)
Taux de récupération dans le sérum/plasma : moyenne de 87 %, plage de 83 % à 91 % (2 échantillons de sérum et 3 échantillons de plasma)
Application
Grâce à la sensibilité de la technologie SMC®, le kit de dosage immunologique ultrasensible de la phospho-alpha-synucléine (S129) humaine SMC® affiche des performances inégalées pour la quantification de la phospho-alpha-synucléine (S129) dans le liquide céphalorachidien (LCR), le sérum et le plasma humains.
Voici quelques avantages de ce nouveau kit pratique :
  • Meilleures solutions de préparation et d'incubation des échantillons
  • Lyophilisation de l'étalon, ce qui permet de stocker l'ensemble du kit en un seul et même endroit
  • Élimination d'une étape de transfert en microplaque
  • Volumes de réactifs plus importants, adaptés à l'automatisation
  • Produit validé pour une utilisation sur les systèmes SMCxPRO® et Erenna
Domaine de recherche :
Neurosciences, neurologie
Sous-domaine de recherche :
  • Maladies neurodégénératives
  • Marqueurs neuronaux et gliaux
  • Neurosciences
  • Système nerveux
Conditionnement
Test 96 puits
Composants
  • Tampon de dosage
  • Billes recouvertes de phospho-alpha-synucléine (S129)
  • Diluant standard
  • Anticorps détectant la phospho-alpha-synucléine (S129)
  • Étalon phospho-alpha-synucléine (S129)
  • Tampon de lavage concentré 10 ×
  • Tampon D
  • Tampon d'élution B
Informations légales
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Contenu apparenté
Exploitez la puissance des dosages immunologiques SMC® ("Single Molecule Counting") de grande sensibilité dans la recherche en neurosciences, pour une mesure précise des principaux analytes protéiques neurologiques à l'état sain et pathologique, grâce à la plateforme de détection SMCxPRO®, particulièrement efficace. Analysez les biomarqueurs de neurosciences tels que le NF-L, la GFAP, la protéine tau, la protéine bêta-amyloïde, et plus encore.
Neuroscience biomarker research expands with high-sensitivity immunoassays for low-abundant biomarkers.
Explore high-sensitivity SMC® neurology immunoassays that precisely measure low levels of neurology protein analytes, such as NF-L or Tau proteins.
Trouvez des immunoessais pour explorer les cytokines impliquées dans la neuroimmunologie et la neuroinflammation, ainsi que les biomarqueurs des maladies neurodégénératives.
Afficher tout