Documents
Z742180
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 8.8 L
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
Caractéristiques
2/3 Size
Fabricant/nom de marque
Polarware 30142
Capacité
8.8 L
Taille
13.88 in. × 12.75 in. × 4 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 10.2 cm