Principaux documents
S-144
Supelco
Silybum Mix solution
200 μg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
548,00 $
548,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
548,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H22O10
Poids moléculaire :
482.44
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
548,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composition
Isosilybin, 200 μg/mL
Silybin, 200 μg/mL
Silychristin, 200 μg/mL
Silydianin, 200 μg/mL
Taxifolin
Taxifolin, 200 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
200 μg/mL in methanol ((each analyte))
Format
multi-component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Catégories apparentées
Description générale
This phytochemical certified reference materials mix is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
genus silybum
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup