Principaux documents
S-052
Supelco
JWH-210 4-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
417,00 $
417,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
417,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H27NO2
Poids moléculaire :
385.50
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
417,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CN(CCCC(C)O)C2=C1C=CC=C2)C3=CC=C(CC)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C26H27NO2/c1-3-19-14-15-23(21-11-5-4-10-20(19)21)26(29)24-17-27(16-8-9-18(2)28)25-13-7-6-12-22(24)25/h4-7,10-15,17-18,28H,3,8-9,16H2,1-2H3
Clé InChI
QRNSSTWZDKYLOO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A monohydroxy analog of JWH-210, a synthetic cannabinoid found in blends of the herbal mixture Spice or K2. A major urinary metabolite of JWH-210, this biomarker is also referred to as the omega-1 hydroxy metabolite of JWH-210. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as calibrators and controls for GC/MS or LC/MS testing applications in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C