Principaux documents
S-040
Supelco
JWH-073 3-Hydroxybutyl metabolite-D5 (indole-D5) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
JWH-073 Metabolite-D5 Solution
1 ML
358,00 $
358,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
358,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H16D5NO2
Poids moléculaire :
348.45
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
358,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[n]1(c2c(c(c1[2H])C(=O)c3c4c(ccc3)cccc4)c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H])CCC(O)C
InChI
1S/C23H21NO2/c1-16(25)13-14-24-15-21(19-10-4-5-12-22(19)24)23(26)20-11-6-8-17-7-2-3-9-18(17)20/h2-12,15-16,25H,13-14H2,1H3/i4D,5D,10D,12D,15D
Clé InChI
YPRJGJFJMZOUSH-VEJGPVSBSA-N
Description générale
A stable-labeled internal standard of the 3-Hydroxybutyl or Omega minus one-hydroxy analog of JWH-073, a synthetic cannabinoid found in several versions of the herbal mixture Spice. This monohydroxy analog is the major urinary metabolite of JWH-073. Our certified Spice cannabinoid solution standards are DEA-exempt allowing laboratories to order these standards without DEA paperwork.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup