Principaux documents
NMID913
Fencamine
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H28N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.48
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
neat
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C20H28N6O2/c1-14(13-15-9-7-6-8-10-15)23(2)12-11-21-19-22-17-16(24(19)3)18(27)26(5)20(28)25(17)4/h6-10,14H,11-13H2,1-5H3,(H,21,22)
Clé InChI
PDTADBTVZXKSJM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable