M-180
Mycophenolic acid-d3 solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
2 160,00 $
About This Item
2 160,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
C/C(CCC(O)=O)=C\CC1=C(O)C2=C(COC2=O)C(C)=C1OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+/i3D3
Clé InChI
HPNSFSBZBAHARI-HZIIEIAOSA-N
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup