Principaux documents
M-250
Supelco
Mycophenolic acid-β-D-glucuronide solution
1 mg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
495,00 $
495,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
495,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H28O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
495,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v))
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C23H28O12/c1-9(5-7-13(24)25)4-6-11-18(32-3)10(2)12-8-33-22(31)14(12)19(11)34-23-17(28)15(26)16(27)20(35-23)21(29)30/h4,15-17,20,23,26-28H,5-8H2,1-3H3,(H,24,25)(H,29,30)/b9-4+/t15-,16-,17+,20-,23+/m0/s1
Clé InChI
BYFGTSAYQQIUCN-HGIHDBQLSA-N
Description générale
Mycophenolic acid (MPA), the active moiety of the prodrug mycophenolate mofetil, is widely used in immunosuppressive regimens after kidney, liver or heart transplantation. MPA is metabolized predominantly to the inactive 7-O-glucuronide (MPAG). A minor fraction is converted to the pharmacologically active acyl glucuronide (AcMPAG). All compounds ultimately are eliminated via the kidneys.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup