Principaux documents
M-157
Supelco
Methylhexanamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
202,00 $
202,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
202,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H17N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.68
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
202,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(CC(C)N)C.Cl
InChI
1S/C7H17N.ClH/c1-4-6(2)5-7(3)8;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
ZKKBPHUAHARETG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
DMAA, also known as dimethylamylamine, is a stimulant sold as a dietary supplement under trade names including Geranamine and Floradrene. Since late 2009 DMAA has emerged as a club/designer drug in party pills and bath salt blends. Many professional and amateur sports bodies, such as the World Anti-Doping Agency (WADA), have banned methylhexanamine as a performance-enhancing substance. This certified solution standard is suitable for a variety of testing applications, from clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis to sports testing and analysis of DMAA-based dietary supplements.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C