L-021
Lorazepam glucuronide solution
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2N=C(c3ccccc3Cl)c4cc(Cl)ccc4NC2=O)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C21H18Cl2N2O8/c22-8-5-6-12-10(7-8)13(9-3-1-2-4-11(9)23)25-19(18(29)24-12)33-21-16(28)14(26)15(27)17(32-21)20(30)31/h1-7,14-17,19,21,26-28H,(H,24,29)(H,30,31)/t14-,15-,16+,17-,19?,21-/m0/s1
Clé InChI
IWOJSSFCRQKNKN-IFBJMGMISA-N
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Protocoles
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.