Principaux documents
L-035
Supelco
Lurasidone-D8 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
327,00 $
327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
327,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H28D8N4O2S · HCl
Poids moléculaire :
537.19
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Marketed under the trade name Latuda®, Lurasidone is a new atypical antipsychotic developed for the treatment of schizophrenia. This stable-labeled internal standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications including clinical toxicology, forensic testing, or pharmaceutical research.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Latuda is a registered trademark of Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup