L-026
Lisdexamfetamine dimesylate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Lisdexamfetamine dimesylate solution
241,00 $
About This Item
241,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCCC[C@H](N)C(N[C@@H](C)CC1=CC=CC=C1)=O.CS(O)(=O)=O.CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C15H25N3O.2CH4O3S/c1-12(11-13-7-3-2-4-8-13)18-15(19)14(17)9-5-6-10-16;2*1-5(2,3)4/h2-4,7-8,12,14H,5-6,9-11,16-17H2,1H3,(H,18,19);2*1H3,(H,2,3,4)/t12-,14-;;/m0../s1
Clé InChI
CETWSOHVEGTIBR-FORAGAHYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC18A2(6571)
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup