I-027
Interference Mix 5
100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant®
Synonyme(s) :
Qualitative Interference Mixture
560,00 $
About This Item
560,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Carbamazepine, 100 μg/mL
Levetiracetam, 100 μg/mL
Metformin hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Phenobarbital, 100 μg/mL
R(-)-Phenylephrine hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Phenytoin, 100 μg/mL
Sertraline hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Topiramate, 100 μg/mL
Zolpidem tartrate, 100 μg/mL
Zonisamide, 100 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol (each analyte)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup