Principaux documents
M-145
Supelco
Milnacipran hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
268,00 $
268,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
268,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.81
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
268,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)C([C@]1(C2=CC=CC=C2)C[C@@H]1CN)=O.Cl
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
Clé InChI
XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N
Description générale
Milnacipran, sold under the brand names Savella®, Ixel®, Dalcipran®, or Toledomin, is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the treatment of depression. In 2009, the US Food and Drug Administration (FDA) approved milnacipran for management of the chronic pain disorder fibromyalgia, making it only the third drug approved in the US for this indication besides duloxetine and pregabalin.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dalcipran is a registered trademark of Pierre Fabre Medicament
Ixel is a registered trademark of Pierre Fabre Medicament
Savella is a registered trademark of Forest Laboratories, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup