I-024
Interference Mix 2 (For Qualitative Use Only)
100 μg/μL each analyte in methanol, analytical standard, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Qualitative Interference Mixture
345,00 $
About This Item
345,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Gabapentin, 100 μg/mL
Pregabalin, 100 μg/mL
Salicylic acid, 100 μg/mL
Valproic acid, 100 μg/mL
Vigabatrin, 100 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup