Principaux documents
B-095
Supelco
Busulfan-D8 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
275,00 $
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
275,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6D8O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(OC(C(C(C(O[S](=O)(=O)C)([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2
Clé InChI
COVZYZSDYWQREU-SQUIKQQTSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F
Point d'éclair (°C)
6 °C