LM6002
Avanti
Cer/Sph Mixture I
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6002, ethanol solution
Synonyme(s) :
Cer/Sph Mixture I, Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture I
495,43 $
About This Item
495,43 $
Produits recommandés
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM6002-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6002
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.0 °C - closed cup