Principaux documents
330735W
Avanti
SphingoSPLASH II LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
Avanti Research - A Croda Brand
1 EA
553,55 $
553,55 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
553,55 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.25
553,55 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1x1 ea (330735W-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Component Data Table Below
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 860732P3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt), Avanti Research - A Croda Brand 3.43 µ/mLFDS
  • 860658Psphinganine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860658P, powder 3.0855 µ/mLFDS
  • 860657Psphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860657P, powder 3.0654 ug/mlFDS
  • 860734P4E,14Z-Sphingadiene-d7, Avanti Research - A Croda Brand 3.0453 ug/mlFDS
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C