LM1900
Avanti
17:0-20:4 PI(3)P
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditionnement
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1900-1EA))
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques