810209X
Avanti
C6-NBD Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810209X
Synonyme(s) :
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-erythro-sphingosine:methanol (8:2)
710,70 $
About This Item
710,70 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810209X-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810209X
Concentration
1 mg/mL (810209X-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C30H49N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h15,18,20-21,25,27,31,36-37H,2-14,16-17,19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/b18-15+/t25-,27+/m0/s1
Clé InChI
HZIRBXILQRLFIK-VPZZKNKNSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3