999984C
Avanti
4ME 16:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999984C
Synonyme(s) :
1,2-di-O-phytanyl-sn-glycero-3-phosphocholine
357,41 $
About This Item
357,41 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (999984C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 999984C
Concentration
10 mg/mL (999984C-10mg)
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
InChI
1S/C48H100NO6P/c1-40(2)20-14-22-42(5)24-16-26-44(7)28-18-30-46(9)32-35-52-38-48(39-55-56(50,51)54-37-34-49(11,12)13)53-36-33-47(10)31-19-29-45(8)27-17-25-43(6)23-15-21-41(3)4/h40-48H,14-39H2,1-13H3/t42?,43?,44?,45?,46?,47?,48-/m1/s1
Clé InChI
NMRGXROOSPKRTL-SUJDGPGCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3