Principaux documents
900414P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
1 MG
515,00 $
515,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
515,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H72NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
713.96
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
515,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (900414P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900414P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
Clé InChI
NJYXOUTYLFAWKP-OTMQOFQLSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900414P-1MG and 900414P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Karine Nozeret et al.
Scientific reports, 9(1), 15978-15978 (2019-11-07)
Lipoprotein modification is an essential process in Gram-negative bacteria. The action of three integral membrane proteins that catalyze the transfer of fatty acids derived from membrane phospholipids or cleave the signal peptide of the lipoprotein substrate result in the formation