MilliporeSigma
B2129
L-Aspartic acid β-benzyl ester
≥98%
Synonyme(s) :
β-Benzyl L-aspartate, L-Aspartic acid 4-benzyl ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5CH2OCOCH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-541-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1983183
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Aspartic acid β-benzyl ester,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
225 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Application
L-Aspartic acid β-benzyl ester is used in the synthesis of peptides with a 1,4-diazepine-2,5-dione ring structure and in development of block copolymers.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe