880610P
Avanti
14:0 PEG750 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880610P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-750] (ammonium salt)
316,21 $
About This Item
316,21 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (880610P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880610P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Clé InChI
VFYYWORTWRUFNA-DBYYOURKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3