Principaux documents
880010P
Avanti
Chol-mPEG2000
new
Synonyme(s) :
Cholesteryl 2-(methoxypolyethylene glycol-2000) acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C118H226N47
Poids moléculaire :
2303.37
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (880010P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Application
Advanced drug delivery
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880010P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable