870863P
Avanti
C16:0(alkyne) L-carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Hexadec-15-ynoyl L-carnitine
295,00 $
About This Item
295,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (870863P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)CC([O-])=O
Clé InChI
RTWQBTSPNOLHMY-OAQYLSRUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable