Principaux documents
870244C
Avanti
18:1 Glutaryl PE-alendronate
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl alendronate) (sodium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H92N2Na3O17P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1155.16
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (870244C-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL in chloroform
Type de lipide
headgroup modified lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870244C-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable