Principaux documents
860699P
Avanti
C17:0 GB3 (synthetic)
powder
Synonyme(s) :
C17:0 Globotriaosylceramide
500 μG
883,00 $
883,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μG
883,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H99NO18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1038.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
883,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 500 μg (860699P-500UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
InChI
1S/C53H99NO18/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-41(59)54-36(37(58)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-67-51-47(65)44(62)49(39(33-56)69-51)72-53-48(66)45(63)50(40(34-57)70-53)71-52-46(64)43(61)42(60)38(32-55)68-52/h28,30,36-40,42-53,55-58
Clé InChI
FMSNZTFVKHTNKM-CNGLGKGFSA-N
Description générale
Globotriaosylceramide (GB3) is a glycosphingolipid.[1] It is located in the cell membrane of endothelial cell of glomeruli and human erythrocytes.[1][2]
Actions biochimiques/physiologiques
Globotriaosylceramide (GB3) is a potent receptor for verotoxin. It is expressed at high concentrations in Burkitt lymphoma cell lines, human embryonal carcinoma and other tumor cells.[1]
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860699P-500UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Total synthesis of globotriaosylceramide (Gb3) and lysoglobotriaosylceramide (lysoGb3)
Nicolaou K C, et al.
Carbohydrate Research, 202, 177-191 (1990)
Modelling of the interaction of verotoxin-1 (VT1) with its glycolipid receptor, globotriaosylceramide (Gb3)
Nyholm P G, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 17(3-4), 199-204 (1995)