Principaux documents
860598P
Avanti
C18 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860598P, powder
Synonyme(s) :
D-lactosyl-β-1,1′ N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
5 MG
348,14 $
348,14 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
348,14 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H91NO13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
890.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
348,14 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (860598P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860598P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860598P-50mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860598P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Clé InChI
VOZHMDQUIRUFQW-LOTHNZFDSA-N
Description générale
C18 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0) is a synthetic sphingolipid.[1]
Application
C18 Lactosyl (β) Ceramide (d18:1/18:0) is suitable for use as a lipid standard in ozone-induced dissociation mass spectrometry (OzID-MS).[2] It is also suitable for the preparation of saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs).[3]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-25mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-50mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Ceramide stearic to palmitic acid ratio predicts incident diabetes
Hilvo M, et al.
Diabetologia, 61(6), 1424-1434 (2018)
Saposin lipid nanoparticles: a highly versatile and modular tool for membrane protein research
Flayhan A, et al.
Structure, 26(2), 345-355 (2018)
Structural analysis of unsaturated glycosphingolipids using shotgun ozone-induced dissociation mass spectrometry
Barrientos RC, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(11), 2330-2343 (2017)