Principaux documents
860776P
Avanti
16:0 SB (DPSB)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-sulfobetaine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H79NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
718.12
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Groupe fonctionnel
(Sphingolipid)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Application
Targeted drug delivery
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC