Documents
860725P
Avanti
28:0 SM (d18:1/28:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-octacosanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C51H103N2O6P
Poids moléculaire :
871.35
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 x 5 mg (860725P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860725P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable