850142P
Avanti
16:0-18:1 PI
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt); POPI; PI(16:0/18:1); 110660
177,16 $
About This Item
177,16 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850142P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850142P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850142P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC([C17H33])=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available