860678P
Avanti
C24 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860678P, powder
Synonyme(s) :
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (d7)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860678P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860678P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860678P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available