860660P
Avanti
Sphingosine (d20:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860660P, powder
Synonyme(s) :
D-erythro-sphingosine (C20 base)
438,78 $
About This Item
438,78 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860660P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860660P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h16-17,19-20,22-23H,2-15,18,21H2,1H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
Clé InChI
HTJSZHKGNMXZJN-YIVRLKKSSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable