860649P
Avanti
C24 Ceramide (d17:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860649P, powder
Synonyme(s) :
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
1 140,00 $
About This Item
1 140,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860649P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860649P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-41(45)42-39(38-43)40(44)36-34-32-30-28-26-16-14-12-10-8-6-4-2/h34,36,39-40,43-44H,3-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,42,45)/b36-34+/t39-,40+/m0/s1
Clé InChI
OWQPALVMZWREMV-PUYNVXOJSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable