860924P
Avanti
N-24:0(2R-OH) Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860924P, powder
Synonyme(s) :
N-(2′-(R)-hydroxylignoceroyl)-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
456,29 $
About This Item
456,29 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860924P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860924P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860924P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H85NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-40(46)42(48)43-38(37-44)41(47)39(45)35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h38-41,44-47H,3-37H2,1-2H3,(H,43,48)
Clé InChI
ZFUXWVVVWGWGPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available