860646P
Avanti
C18 Ceramide (d17:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860646P, powder
Synonyme(s) :
N-stearoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
1 140,00 $
About This Item
1 140,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860646P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860646P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
Clé InChI
KGEXFGDEDXQZLQ-QKSCFGQVSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable