860520P
Avanti
C20 Ceramide (d18:1/20:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-arachidoyl-D-erythro-sphingosine
283,25 $
About This Item
283,25 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860520P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H75NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-38(42)39-36(35-40)37(41)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2/h31,33,36-37,40-41H,3-30,32,34-35H2,1-2H3,(H,39,42)/b33-31+/t36-,37+/m0/s1
Clé InChI
XWBWIAOWSABHFI-NUKVNZTCSA-N
Description générale
Application
- as a standard to quantify ceramide content in muscle tissue samples using high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS2)[2]
- as a standard for the quantitation of sphingolipid metabolites[3]
- to study its effects on mitochondrial-to-cytosolic stress response (MCSR) induction[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit