860632P
Avanti
C14 dihydroceramide (d18:0/14:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860632P, powder
Synonyme(s) :
N-myristoyl-D-erythro-sphinganine
151,41 $
About This Item
151,41 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860632P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860632P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h30-31,34-35H,3-29H2,1-2H3,(H,33,36)/t30-,31+/m0/s1
Clé InChI
UDTSZXVRDXQARY-IOWSJCHKSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available