860624P
Avanti
C18:1 Dihydroceramide (d18:0/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860624P, powder
Synonyme(s) :
N-oleoyl-D-erythro-sphinganine
151,41 $
About This Item
151,41 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860624P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860624P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34-35,38-39H,3-16,19-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b18-17-/t34-,35+/m0/s1
Clé InChI
MJQIARGPQMNBGT-WWUCIAQXSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3