Principaux documents
860367P
Avanti
18:0 PC-d79
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1,2-Distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
10 MG
1 750,00 $
1 750,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 750,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H9NO8PD79
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
869.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
1 750,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860367P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2
Description générale
18:0 PC-d79 is a deuterated phosphocholine wherein 79 protons of distearoyl are replaced by deuterium isotope.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860367P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable