Principaux documents
860336P
Avanti
MAPCHO-12-d38
dodecyl phosphocholine-d38, powder
Synonyme(s) :
DPC-D38
100 MG
731,30 $
731,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
731,30 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17D38NO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
731,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 mg (860336P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (860336P-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860336P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OC([2H])(C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
Clé InChI
QBHFVMDLPTZDOI-DHIOKLJKSA-N
Application
MAPCHO-12-d38 has been used in the preparation of drug complexes used as a sample during nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860336P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860336P-200mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
MAPCHO is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A Small Molecule Targeting the Transmembrane Domain of Death Receptor p75NTR Induces Melanoma Cell Death and Reduces Tumor Growth
Goh E, et al.
Cell Chemical Biology, 25(12), 1485-1494 (2018)