850305P
Avanti
06:0 PC (DHPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
DHPC; 1,2-dicaproyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(6:0/6:0)
152,44 $
About This Item
152,44 $
Produits recommandés
Description
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850305P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850305P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850305P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850305P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H40NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3
Clé InChI
DVZARZBAWHITHR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in developing a method for the separation of phospholipids by subcritical fluid chromatography[5]
- in the preparation of bicelle samples[6][7]
- in the preparation of lipid vesicles for guanosine-5′ -triphosphate (GTP) hydrolysis (GTPase) assays[8]
- to establish a bicelle system for the characterization of hepatitis C virus (HCV) p7 channel[9]
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable