858126C
Avanti
13:0 Lyso PG
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(13:0/0:0); 110709
254,41 $
About This Item
254,41 $
Produits recommandés
Essai
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (858126C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 858126C
Concentration
5 mg/mL (858126C-5mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3