858122P
Avanti
16:0 Lyso PG
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0/0:0); 110711
358,44 $
About This Item
358,44 $
Produits recommandés
Essai
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (858122P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858122P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 858122P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit