Principaux documents
857410P
Avanti
IG7
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
N-((2S,3R)-3-hydroxy-1-oxo-1-(tridecylamino)butan-2-yl)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxamide
1 MG
251,00 $
5 MG
753,00 $
251,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
251,00 $
5 MG
753,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H43N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.65
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
251,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (857410P-5mg)
pkg of 1 × 5 mg (857410P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(N1)=CC2=C1C=CC(OC)=C2)=O)C(NCCCCCCCCCCCCC)=O
Clé InChI
RAXJRRQLMVPSON-NLFFAJNJSA-N
Description générale
IG7 is a ceramide analog.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
IG7 is potent in enhancing Fas ligand (FasL) induced apoptosis in colon carcinoma cells SW480 and RKO. IG7 enhances FasL mediated phosphorylation of p38 and janus kinase (JNK). IG7 enhances nuclear factor-kappa B (NF-κB) activation by FasL. IG7 exhibits low toxicity.[1]
Conditionnement
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857410P-1MG)
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857410P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ceramide mediates FasL-induced caspase 8 activation in colon carcinoma cells to enhance FasL-induced cytotoxicity by tumor-specific cytotoxic T lymphocytes
Coe GL, et al.
Scientific Reports, 6, 30816-30816 (2016)