Principaux documents
850801C
Avanti
16:0-22:6 PE
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
25 MG
872,41 $
872,41 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
872,41 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H74NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
764.02
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
872,41 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850801C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850801C
Concentration
10 mg/mL (850801C-25mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,41H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-40,44H2
Clé InChI
MPWUZHVZZKSTPV-MADBQMNMSA-N
Description générale
16:0-22:6 PE is a major component of human spermatozoa.[1]
Application
16:0-22:6PE has been used to determine its detergent solubility with equimolar concentration of sphingomyelin/cholesterol (SM/CHOL).[2] It has also been used to study the phase behavior of mixtures of sphingomyelin.[3]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850801C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Oleic-and docosahexaenoic acid-containing phosphatidylethanolamines differentially phase separate from sphingomyelin
Shaikh S R, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1788(11), 2421-2426 (2009)
Analysis of the lipid composition of human and boar spermatozoa by MALDI-TOF mass spectrometry, thin layer chromatography and 31P NMR spectroscopy
Lessig J, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 137(2), 265-277 (2004)
Acyl chain unsaturation in PEs modulates phase separation from lipid raft molecules
Shaikh SR, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 311(3), 793-796 (2003)